Xylometazoline hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-(tert-Butyl)-2,6-dimethylbenzyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline Hydrochloride
461990050 461990250
ACRO461990050EA 110 EUR InStock
ACRO461990050 ACRO461990250
Xylometazoline hydrochloride 98%
Xylometazoline hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₄N₂
MW: 280,84 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238707
Numéro CAS: 1218-35-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 h)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 99 to 101 % (dry substance)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité