Emtricitabine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Amino-5-fluoro-1-((2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl)pyrimidin-2(1H)-one
462070010 462070050
ACRO462070010EA 91.9 EUR InStock
ACRO462070010 ACRO462070050
Emtricitabine
Emtricitabine
Formule: C₈H₁₀FN₃O₃S
MW: 247,24 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00870151
Numéro CAS: 143491-57-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -125° to -142° (20 °C, 589 nm) (0.25 % in Methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité