Fluticasone propionate
Fournisseur: Thermo Scientific
462101000 462105000
ACRO462101000EA 56.2 EUR InStock
ACRO462101000 ACRO462105000
Fluticasone propionate
Fluticasone propionate
Formule: C₂₅H₃₁F₃O₅S
Point de fusion: 272…273 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866007
Numéro CAS: 80474-14-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +32° to +36° (20°C, 589 nm) (0.5% in CH2Cl2)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité