Levetiracetam
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
462120050 462120250
ACRO462120050EA 73.2 EUR InStock
ACRO462120050 ACRO462120250
Levetiracetam
Levetiracetam
Formule: C₈H₁₄N₂O₂
MW: 170,21 g/mol
Point de fusion: 117 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03265610
Numéro CAS: 102767-28-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -76° to -82° (20 °C, 589 nm) (2 % in water)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité