Triamcinolone
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 9alpha-Fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, Fluoxyprednisolone
462240010 462240050
ACRO462240010EA 104 EUR InStock
ACRO462240010 ACRO462240050
Triamcinolone
Triamcinolone
Formule: C₂₁H₂₇FO₆
MW: 394,44 g/mol
Point de fusion: 262…263 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 124-94-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité