Triméthyle citrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Citric acid trimethyl ester
462250050 462250250
ACRO462250050EA 36.9 EUR InStock
ACRO462250050 ACRO462250250
Triméthyle citrate
Triméthyle citrate
Formule: C₉H₁₄O₇
MW: 234,21 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00025889
Numéro CAS: 1587-20-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 82 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité