L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cefoperazone sodium salt 95, crystalline solid
Fournisseur: Cayman Chemical
Danger
Synonyms: Cefoneg, Cefosint
16113-1 16113-5 16113-10
CAYM16113-1EA 83.9 EUR InStock
CAYM16113-1 CAYM16113-5 CAYM16113-10
Cefoperazone sodium salt 95, crystalline solid
Cefoperazone sodium salt
Cefoperazone is a cephalosporin antibiotic that is active in vitro against most Gram-positive and Gram-negative bacteria, including β-lactamase strains (3 – 4 µg/ml inhibits 90% of S. aureus growth). It has been studied in the treatment of upper and lower respiratory tract infections, urinary tract infections, gynecological infections, skin infections, as well as bacteremia.
Formule: C₂₅H₂₆N₉NaO₈S₂
MW: 667.648 g/mol
Numéro MDL: MFCD07793331
Numéro CAS: 62893-20-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95%
Formulation A crystalline solid
λmax 229, 268 nm
Storage –20 °C
Stability ≥2 years
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité