3-Packs, Research® plus (General Lab Product)
Fournisseur: EPPENDORF
3123000.900 3123000.918 3123000.926
613-5927EA 637.5 EUR InStock
613-5927 613-5928 613-5929
3-Packs, Research® plus (General Lab Product)
Pipettes Micropipettes
Three economic start-up packs are available - Option 3 includes a special "ml" large-volume pack (up to 10 ml) which is ideal for pipetting cell culture media.
  • Option 1: 3x Eppendorf Research® plus pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl); 3×96 epT.I.P.S.® tips in refillable boxes
  • Option 2: 3x Eppendorf Research® plus pipettes (2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl); 3×96 epT.I.P.S.® tips in refillable boxes
  • Option 3: 3x Eppendorf Research® plus pipettes (0,1 - 1 ml, 0,5 - 5 ml, 1 - 10 ml); with samples of matching pipette tips
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food & beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
Certifications: Without CE marking.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité