Single element petroleum atandard, calcium in hydrocarbon oil, CRM, VHG
Fournisseur: LGC Standards
PROOVHGOCA5000-50GEA 138 EUR InStock
PROOVHGOCA5000-50G
Single element petroleum atandard, calcium in hydrocarbon oil, CRM, VHG
Étalons Étalons cationiques Standards de calcium
This solution is intended for use as a certified reference material or calibration standard for the analysis of this element in petroleum products or other organic matrices using inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), rotating disc electrode atomic emission spectroscopy (RDE-AES), flame or furnace atomic absorption spectroscopy (AA or GFAA), and other techniques for elemental analysis.
Certifications: Traceable to NIST, SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité