L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
L(+)-Histidine ≥99%, poudre cristalline blanche réactif de culture cellulaire
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: L-3-Imidazol-4-ylalanine, (S)-(+)-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, H-His-OH, NSC 137773, L-Histidine
0219468480 0219468490 0219468491
ICNA0219468480EA 206 EUR InStock
ICNA0219468480 ICNA0219468490 ICNA0219468491
L(+)-Histidine ≥99%, poudre cristalline blanche réactif de culture cellulaire
L(+)-Histidine
Storage: Store at Room Temperature (15-30 °C.)
L-histidine is one of the three amino acids with a basic side chain, and is very hydrophilic in character. It contains an imidazole group in the side chain.
L-Histidine has been used to study cultures of the human T-lymphoblastic leukemia cell line MOLT-4 to study modulation of apoptosis. It is used in treatment of rheumatoid arthritis, allergic diseases, ulcers & anemia.
Precursor of histamine by action of histidine decarboxylase.
  • Cell Culture Reagent Grade
  • Presentation: White Crystalline Powder
  • Water soluble 50 mg/mL.
Formule: C₆H₉N₃O₂
MW: 155.16 g/mol
Point de fusion: 282 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064315
Numéro CAS: 71-00-1
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq soln) 7.0-8.5
Loss on Drying ≤0.5%
Optical Rotation (c=10, 4N HCl) +11.0° to +13.5°
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité