L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium dihydrogénophosphate, anhydre, poudre cristalline blanche réactif de culture cellulaire
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
0219472780 0219472790 0219472791
ICNA0219472780EA 26.8 EUR InStock
ICNA0219472780 ICNA0219472790 ICNA0219472791
Potassium dihydrogénophosphate, anhydre, poudre cristalline blanche réactif de culture cellulaire
Potassium dihydrogénophosphate
Storage: Room Temperature, desiccate
Potassium phosphate is a reagent with high buffering capacity. It occurs in several forms: monobasic, dibasic and tribasic (K3PO4). Most pH neutral potassium phosphate buffer solutions consist of mixtures of the monobasic and dibasic forms to varying degrees, depending on the desired pH.
Potassium phosphate monobasic is typically used as a component for a wide variety of media used in the culture of microorganisms. It is widely used in molecular biology, biochemistry, and chromatography. It is a component in phosphate buffered saline (PBS). In addition to helping maintain pH, it supplies essential phosphate.
  • Anhydrous
  • Cell Culture Reagent Grade
  • Presentation: White Crystalline Powder
  • pKa: (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid) at 25 °C (Lit.)
  • Soluble in water (100 mg/mL); Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formule: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 250 °C (déc., lit.)
Densité: 2.338 g/mL (25 °C) (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Assay ≥99.0%
pH (5% aq soln) 4.1-4.5
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle 100 g ICNA0219472780
Glass bottle, amber 500 g ICNA0219472790
Plastic bottle 1 kg ICNA0219472791
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité