Échantillonneurs à usage unique, ViscoThief, SteriWare®
Fournisseur: Sampling Systems
8055H-1000 8055H-1000S 8055H-500 8055H-500S 8055P-1000 8055P-500 8055H-1500 8055H-1500S
300-2010EA 292 EUR InStock
300-2010 300-2011 300-2012 300-2013 300-2014 300-2015 300-0342 300-0343
Échantillonneurs à usage unique, ViscoThief, SteriWare®
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
Ces échantillonneurs jetables sont spécialement conçus pour crèmes et gels.
  • Pas de risque de contamination croisée
  • Assemblage en salles blanches
  • Économiques - Gain de temps et d'argent
Conviennent à toutes les industries, pharmaceutiques, agro-alimentaires, chimiques, cosmétiques, biotechnologie. Versions préstérilisées disponibles.
Certifications: Conformes aux exigences de la FDA. Sans BSE/TSE. Traçabilité totale du lot ATEX.
Conditionnement: Chaque échantillonneur est emballé individuellement dans un sachet, 20/boîte.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité