L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
IPASEPT 70, irradié Gamma
Fournisseur: VWR Collection
94006.5004EA 0 EUR InStock
94006.5004 VWRS94006.1026 VWRS94006.1116
IPASEPT 70, irradié Gamma
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
70 % d'isopropanol conformément à la norme Ph. Eur et 30 % d'eau, filtration à 0,2 μm
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité