Amoxicillin 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
455140050 455140250 455140010
ACRO455140050EA 0 EUR InStock
ACRO455140050 ACRO455140250 ACRO455140010
Amoxicillin 96%
Amoxicillin
White to off-white Crystalline powder
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₅S
MW: 365,40 g/mol
Point de fusion: 330 °C
Numéro MDL: MFCD00056860
Numéro CAS: 26787-78-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 10 to 15 %
HPLC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité