Nafcillin sodium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
461380010 461380050
ACRO461380010EA 90.9 EUR InStock
ACRO461380010 ACRO461380050
Nafcillin sodium salt
Nafcillin sodium salt
Formule: C₂₁H₂₁N₂NaO₅S
Point de fusion: >181 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056863
Numéro CAS: 985-16-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité