Anti-12 Lipoxygenase Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPA1485-1EA 550 EUR InStock
BSBTPA1485-1
Anti-12 Lipoxygenase Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for 12 LIPOXYGENASE/ALOX12 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. 12 LIPOXYGENASE/ALOX12 information: Molecular Weight: 25762 MW; Subcellular Localization: Ubiquitin: Cytoplasm . Nucleus ; Tissue Specificity: Expressed in vascular smooth muscle cells.
Type: Primary
Antigen: 12 Lipoxygenase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité