Anti-Adiponectin Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9001EA 550 EUR InStock
BSBTPB9001
Anti-Adiponectin Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for Adiponectin/ADIPOQ detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. Adiponectin/ADIPOQ information: Molecular Weight: 26414 MW; Subcellular Localization: Secreted; Tissue Specificity: Synthesized exclusively by adipocytes and secreted into plasma.
Type: Primary
Antigen: Adiponectin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité