Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALOX151 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9073EA 550 EUR InStock
BSBTPB9073
Anti-ALOX151 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for 15 LIPOXYGENASE 1/ALOX15 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. 15 LIPOXYGENASE 1/ALOX15 information: Molecular Weight: 74804 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm, cytosol. Cell membrane; Peripheral membrane protein. Lipid droplet. Predominantly cytosolic; becomes enriched at membranes upon calcium binding. Translocates from the cytosol to the plasma membrane when stimulated by IL13/interleukin-13 and in macrophages binding apoptotic cells; Tissue Specificity: Detected in monocytes and eosinophils (at protein level). Expressed in airway epithelial cells.

Type: Primary
Antigen: ALOX151
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité