Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATF2 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9131EA 550 EUR InStock
BSBTPB9131
Anti-ATF2 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for 192519091908 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. 192519091908 information: Molecular Weight: 54537 MW; Subcellular Localization: Nucleus. Cytoplasm. Mitochondrion outer membrane. Shuttles between the cytoplasm and the nucleus and heterodimerization with JUN is essential for the nuclear localization. Localization to the cytoplasm is observed under conditions of cellular stress and in disease states. Localizes at the mitochondrial outer membrane in response to genotoxic stress. Phosphorylation at Thr-52 is required for its nuclear localization and negatively regulates its mitochondrial localization. Co- localizes with the MRN complex in the IR-induced foci (IRIF); Tissue Specificity: Ubiquitously expressed, with more abundant expression in the brain.

Type: Primary
Antigen: ATF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité