Anti-Cathepsin B Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9046EA 550 EUR InStock
BSBTPB9046
Anti-Cathepsin B Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for Cathepsin B/CTSB detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. Cathepsin B/CTSB information: Molecular Weight: 37822 MW; Subcellular Localization: Lysosome. Melanosome. Secreted, extracellular space . Identified by mass spectrometry in melanosome fractions from stage I to stage IV.
Type: Primary
Antigen: Cathepsin B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité