Anti-CBFb Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA01007-1EA 550 EUR InStock
BSBTA01007-1
Anti-CBFb Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for CBFb detection. Tested with WB, IHC-P, Direct ELISA in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: CBFb
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité