Anti-CCL7/MCP-3 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9029EA 550 EUR InStock
BSBTPB9029
Anti-CCL7/MCP-3 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for MCP3/CCL7 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: ELISA. Reactive species: Mouse. MCP3/CCL7 information: Molecular Weight: 10999 MW; Subcellular Localization: Secreted.
Type: Primary
Antigen: CCL7/MCP-3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité