Anti-CD11b Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9140EA 550 EUR InStock
BSBTPB9140
Anti-CD11b Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for CD11b/ITGAM detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. CD11b/ITGAM information: Molecular Weight: 127179 MW; Subcellular Localization: Membrane; Single-pass type I membrane protein; Tissue Specificity: Predominantly expressed in monocytes and granulocytes.
Type: Primary
Antigen: CD11b
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité