Anti-Claudin 2 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTRP1042EA 550 EUR InStock
BSBTRP1042
Anti-Claudin 2 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for CLAUDIN 2/CLDN2 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. CLAUDIN 2/CLDN2 information: Molecular Weight: 24549 MW; Subcellular Localization: Cell junction, tight junction . Cell membrane ; Multi-pass membrane protein .
Type: Primary
Antigen: Claudin 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité