Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C-MET/HGFR Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9186EA 550 EUR InStock
BSBTPB9186
Anti-C-MET/HGFR Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for C MET/MET detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. C MET/MET information: Molecular Weight: 155541 MW; Subcellular Localization: Membrane; Single-pass type I membrane protein; Tissue Specificity: Expressed in normal hepatocytes as well as in epithelial cells lining the stomach, the small and the large intestine. Found also in basal keratinocytes of esophagus and skin. High levels are found in liver, gastrointestinal tract, thyroid and kidney. Also present in the brain.

Type: Primary
Antigen: C-MET/HGFR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité