Anti-c-Myb Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9288EA 550 EUR InStock
BSBTPB9288
Anti-c-Myb Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for C MYB/MYB detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. C MYB/MYB information: Molecular Weight: 72341 MW; Subcellular Localization: Nucleus .
Type: Primary
Antigen: c-Myb
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité