Anti-Collagen III Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTRP1033EA 550 EUR InStock
BSBTRP1033
Anti-Collagen III Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for COLLAGEN III/COL3A1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. COLLAGEN III/COL3A1 information: Molecular Weight: 138564 MW; Subcellular Localization: Secreted, extracellular space, extracellular matrix .
Type: Primary
Antigen: Collagen III
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité