Anti-COX1/Cyclooxygenase 1 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9002EA 550 EUR InStock
BSBTPB9002
Anti-COX1/Cyclooxygenase 1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for COX 1/PTGS1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. COX 1/PTGS1 information: Molecular Weight: 68686 MW; Subcellular Localization: Microsome membrane; Peripheral membrane protein. Endoplasmic reticulum membrane; Peripheral membrane protein.
Type: Primary
Antigen: COX1/Cyclooxygenase 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité