Anti-Cyclin B1 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9104EA 550 EUR InStock
BSBTPB9104
Anti-Cyclin B1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for CCNB detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: Flow Cytometry. Reactive species: Human. CCNB information: Molecular Weight: 48337 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm. Nucleus. Cytoplasm, cytoskeleton, microtubule organizing center, centrosome.
Type: Primary
Antigen: Cyclin B1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité