Anti-Cyclin D3 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9103EA 550 EUR InStock
BSBTPB9103
Anti-Cyclin D3 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for Cyclin D3/CCND3 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. Cyclin D3/CCND3 information: Molecular Weight: 32520 MW; Subcellular Localization: Nucleus . Cytoplasm . Membrane . Cyclin D-CDK4 complexes accumulate at the nuclear membrane and are then translocated to the nucleus through interaction with KIP/CIP family members.
Type: Primary
Antigen: Cyclin D3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité