Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGFR Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9016EA 550 EUR InStock
BSBTPB9016
Anti-EGFR Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for EGFR detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. EGFR information: Molecular Weight: 134277 MW; Subcellular Localization: Cell membrane; Single-pass type I membrane protein. Endoplasmic reticulum membrane; Single-pass type I membrane protein. Golgi apparatus membrane; Single-pass type I membrane protein. Nucleus membrane; Single-pass type I membrane protein. Endosome. Endosome membrane. Nucleus. In response to EGF, translocated from the cell membrane to the nucleus via Golgi and ER. Endocytosed upon activation by ligand. Colocalized with GPER1 in the nucleus of estrogen agonist-induced cancer-associated fibroblasts (CAF); Tissue Specificity: Ubiquitously expressed. Isoform 2 is also expressed in ovarian cancers.

Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité