Anti-Eotaxin Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9065EA 550 EUR InStock
BSBTPB9065
Anti-Eotaxin Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for Eotaxin/CCL11 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Mouse. Eotaxin/CCL11 information: Molecular Weight: 10893 MW; Subcellular Localization: Secreted; Tissue Specificity: Expressed constitutively in the thymus. Expression inducible in the lung (type I alveolar epithelial cells), intestine, heart, spleen, kidney.
Type: Primary
Antigen: Eotaxin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité