Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGF1/Fgf Acidic Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9241EA 550 EUR InStock
BSBTPB9241
Anti-FGF1/Fgf Acidic Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for FGF acidic/FGF1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. FGF acidic/FGF1 information: Molecular Weight: 17460 MW; Subcellular Localization: Secreted. Cytoplasm. Cytoplasm, cell cortex. Cytoplasm, cytosol. Nucleus. Lacks a cleavable signal sequence. Within the cytoplasm, it is transported to the cell membrane and then secreted by a non-classical pathway that requires Cu(2+) ions and S100A13. Secreted in a complex with SYT1 (By similarity). Binding of exogenous FGF1 to FGFR facilitates endocytosis followed by translocation of FGF1 across endosomal membrane into the cytosol. Nuclear import from the cytosol requires the classical nuclear import machinery, involving proteins KPNA1 and KPNB1, as well as LRRC59; Tissue Specificity: Predominantly expressed in kidney and brain. Detected at much lower levels in heart and skeletal muscle.

Type: Primary
Antigen: FGF1/Fgf Acidic
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité