Anti-Fos B Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTRP1086EA 550 EUR InStock
BSBTRP1086
Anti-Fos B Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for G0S3/FOSB detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. G0S3/FOSB information: Molecular Weight: 35928 MW; Subcellular Localization: Nucleus.
Type: Primary
Antigen: Fos B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité