Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXO1A Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9195EA 550 EUR InStock
BSBTPB9195
Anti-FOXO1A Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for FKHR/FOXO1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. FKHR/FOXO1 information: Molecular Weight: 69662 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm . Nucleus . Shuttles between the cytoplasm and nucleus. Largely nuclear in unstimulated cells. In osteoblasts, colocalizes with ATF4 and RUNX2 in the nucleus (By similarity). Insulin-induced phosphorylation at Ser-256 by PKB/AKT1 leads, via stimulation of Thr-24 phosphorylation, to binding of 14-3-3 proteins and nuclear export to the cytoplasm where it is degraded by the ubiquitin-proteosomal pathway. Phosphorylation at Ser-249 by CDK1 disrupts binding of 14-3-3 proteins and promotes nuclear accumulation. Phosphorylation by NLK results in nuclear export. Translocates to the nucleus upon oxidative stress-induced phosphorylation at Ser-212 by STK4/MST1. SGK1-mediated phosphorylation also results in nuclear translocation. Retained in the nucleus under stress stimuli including oxidative stress, nutrient deprivation or nitric oxide. Retained in the nucleus on methylation; Tissue Specificity: Ubiquitous.

Type: Primary
Antigen: FOXO1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité