Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXP3 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTRP1032EA 550 EUR InStock
BSBTRP1032
Anti-FOXP3 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for FOXP3 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. FOXP3 information: Molecular Weight: 47244 MW; Subcellular Localization: Nucleus . Cytoplasm . Predominantly expressed in the cytoplasm in activated conventional T-cells whereas predominantly expressed in the nucleus in regulatory T-cells (Treg). The 41 kDa form derived by proteolytic processing is found exclusively in the chromatin fraction of activated Treg cells (By similarity).

Type: Primary
Antigen: FOXP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité