Anti-Galectin 10 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA01350EA 550 EUR InStock
BSBTA01350
Anti-Galectin 10 Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Galectin 10 detection. Tested with WB, Direct ELISA in Human.
Type: Primary
Antigen: Galectin 10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité