Anti-GATA3 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9199EA 550 EUR InStock
BSBTPB9199
Anti-GATA3 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for GATA-3/GATA3 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. GATA-3/GATA3 information: Molecular Weight: 47916 MW; Subcellular Localization: Nucleus; Tissue Specificity: T-cells and endothelial cells.
Type: Primary
Antigen: GATA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité