Anti-GRIK1 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9208EA 550 EUR InStock
BSBTPB9208
Anti-GRIK1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for GRIK1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. GRIK1 information: Molecular Weight: 103981 MW; Subcellular Localization: Cell membrane; Multi-pass membrane protein. Cell junction, synapse, postsynaptic cell membrane; Multi-pass membrane protein; Tissue Specificity: Most abundant in the cerebellum and the suprachiasmatic nuclei (SCN) of the hypothalamus.
Type: Primary
Antigen: GRIK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité