Anti-GST3/GST Pi Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9184EA 550 EUR InStock
BSBTPB9184
Anti-GST3/GST Pi Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for GST PI/GSTP1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. GST PI/GSTP1 information: Molecular Weight: 23356 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm . Mitochondrion . Nucleus . The 83 N-terminal amino acids function as un uncleaved transit peptide, and arginine residues within it are crucial for mitochondrial localization.
Type: Primary
Antigen: GST3/GST Pi
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité