Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HCN1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9210EA 550 EUR InStock
BSBTPB9210
Anti-HCN1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for HCN1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. HCN1 information: Molecular Weight: 98796 MW; Subcellular Localization: Cell membrane ; Multi-pass membrane protein ; Tissue Specificity: Detected in brain, in particular in amygdala and hippocampus, while expression in caudate nucleus, corpus callosum, substantia nigra, subthalamic nucleus and thalamus is very low or not detectable. Detected at very low levels in muscle and pancreas.

Type: Primary
Antigen: HCN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité