Anti-HMOX2/Heme Oxygenase 2 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9213EA 550 EUR InStock
BSBTPB9213
Anti-HMOX2/Heme Oxygenase 2 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for HEME OXYGENASE 2/HMOX2 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. HEME OXYGENASE 2/HMOX2 information: Molecular Weight: 36033 MW; Subcellular Localization: Microsome. Endoplasmic reticulum.
Type: Primary
Antigen: HMOX2/Heme Oxygenase 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité