Anti-HOXA9 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9216EA 550 EUR InStock
BSBTPB9216
Anti-HOXA9 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for HOXA9 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. HOXA9 information: Molecular Weight: 30172 MW; Subcellular Localization: Nucleus.
Type: Primary
Antigen: HOXA9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité