Anti-IL-16 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9238EA 550 EUR InStock
BSBTPB9238
Anti-IL-16 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for IL 16/IL16 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: ELISA. Reactive species: Human. IL 16/IL16 information: Molecular Weight: 141752 MW; Subcellular Localization: Interleukin-16: Secreted; Tissue Specificity: Isoform 3 is expressed in hemopoietic tissues, such as resting T-cells, but is undetectable during active T-cell proliferation.
Type: Primary
Antigen: IL-16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité