Anti-IL-18 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9245EA 550 EUR InStock
BSBTPB9245
Anti-IL-18 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for IL 1F4/IL18 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Mouse. IL 1F4/IL18 information: Molecular Weight: 22135 MW; Subcellular Localization: Secreted.
Type: Primary
Antigen: IL-18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité