Anti-IL27 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00857-2EA 550 EUR InStock
BSBTA00857-2
Anti-IL27 Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for IL27 detection. Tested with WB, Direct ELISA in Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: IL27
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Mouse; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité