Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KAT13D/CLOCK Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTRP1082EA 0 EUR InStock
BSBTRP1082
Anti-KAT13D/CLOCK Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for KAT13D/CLOCK detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. KAT13D/CLOCK information: Molecular Weight: 95304 MW; Subcellular Localization: Nucleus . Cytoplasm . Shuffling between the cytoplasm and the nucleus is under circadian regulation and is ARNTL/BMAL1-dependent. Phosphorylated form located in the nucleus while the nonphosphorylated form found only in the cytoplasm. Sequestered to the cytoplasm in the presence of ID2 (By similarity). Localizes to sites of DNA damage in a H2AX- independent manner; Tissue Specificity: Hair follicles (at protein level). Expressed in all tissues examined including spleen, thymus, prostate, testis, ovary, small intestine, colon, leukocytes, heart, brain, placenta, lung, liver, skeletal muscle, kidney and pancreas. Highest levels in testis and skeletal muscle. Low levels in thymus, lung and liver. Expressed in all brain regions with highest levels in cerebellum. Highly expressed in the suprachiasmatic nucleus (SCN).

Type: Primary
Antigen: KAT13D/CLOCK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité