Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Kv2.1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9111EA 550 EUR InStock
BSBTPB9111
Anti-Kv2.1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for KV2.1/KCNB1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. KV2.1/KCNB1 information: Molecular Weight: 95878 MW; Subcellular Localization: Cell membrane . Perikaryon . Cell projection, axon . Cell projection, dendrite . Membrane; Multi-pass membrane protein. Cell junction, synapse, postsynaptic cell membrane . Cell junction, synapse . Cell junction, synapse, synaptosome . Lateral cell membrane . Cell membrane, sarcolemma . Localizes to high-density somatodendritic clusters and non-clustered sites on the surface of neocortical and hippocampal pyramidal neurons in a cortical actin cytoskeleton-dependent manner (PubMed:24477962). Localizes also to high-density clusters in the axon initial segment (AIS), at ankyrin-G-deficient sites, on the surface of neocortical and hippocampal pyramidal neurons (PubMed:24477962). KCNB1-containing AIS clusters localize either in close apposition to smooth endoplasmic reticulum cisternal organelles or with GABA-A receptor-containing synapses of hippocampal and cortical pyramidal neurons, respectively (PubMed:24477962). Localizes to high-density clusters on the cell surface of atrial and ventricular myocytes and at the lateral plasma membrane in epithelial cells. Localizes both to the axial and transverse tubules (T tubule) and sarcolemma in ventricular myocytes. Associated with lipid raft domains. In cortical neurons, apoptotic injuries induce de novo plasma membrane insertion in a SNARE-dependent manner causing an apoptotic potassium current surge; Tissue Specificity: Expressed in neocortical pyramidal cells (PubMed:24477962). Expressed in pancreatic beta cells (at protein level) (PubMed:12403834, PubMed:14988243). Expressed in brain, heart, lung, liver, colon, kidney and adrenal gland (PubMed:19074135). Expressed in the cortex, amygdala, cerebellum, pons, thalamus, hypothalamus, hippocampus and substantia nigra (PubMed:19074135).

Type: Primary
Antigen: Kv2.1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité