Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Lamin A/C Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9280EA 550 EUR InStock
BSBTPB9280
Anti-Lamin A/C Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for LAMIN A/LMNA detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. LAMIN A/LMNA information: Molecular Weight: 74139 MW; Subcellular Localization: Nucleus. Nucleus envelope. Nucleus lamina. Nucleus, nucleoplasm. Farnesylation of prelamin-A/C facilitates nuclear envelope targeting and subsequent cleaveage by ZMPSTE24/FACE1 to remove the farnesyl group produces mature lamin- A/C, which can then be inserted into the nuclear lamina. EMD is required for proper localization of non-farnesylated prelamin-A/C; Tissue Specificity: In the arteries, prelamin-A/C accumulation is not observed in young healthy vessels but is prevalent in medial vascular smooth muscle cells (VSMCs) from aged individuals and in atherosclerotic lesions, where it often colocalizes with senescent and degenerate VSMCs. Prelamin-A/C expression increases with age and disease. In normal aging, the accumulation of prelamin-A/C is caused in part by the down-regulation of ZMPSTE24/FACE1 in response to oxidative stress.

Type: Primary
Antigen: Lamin A/C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité