Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LKB1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9270EA 550 EUR InStock
BSBTPB9270
Anti-LKB1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for LKB1/STK11 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. LKB1/STK11 information: Molecular Weight: 48636 MW; Subcellular Localization: Nucleus. Cytoplasm. Membrane . Mitochondrion. A small fraction localizes at membranes (By similarity). Relocates to the cytoplasm when bound to STRAD (STRADA or STRADB) and CAB39/MO25 (CAB39/MO25alpha or CAB39L/MO25beta). Translocates to the mitochondrion during apoptosis. Translocates to the cytoplasm in response to metformin or peroxynitrite treatment. PTEN promotes cytoplasmic localization; Tissue Specificity: Ubiquitously expressed. Strongest expression in testis and fetal liver.

Type: Primary
Antigen: LKB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité